Learn More
3-Amino-2-cloropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492508 250 g 250 g
11472508 10 g 10 g
11482508 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15830.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6298-19-7 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
It is an intermediate of medicine and agricultural chemicals. It is involved in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of heteroaryl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un intermedio de la medicina y los productos químicos agrícolas. Participa en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura de los compuestos de heteroarilo.
Solubilidad
soluble en metanol y agua. (30 g/l).
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6298-19-7
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00006238
Clave InChI MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
PubChem CID 80528
Nombre IUPAC 2-cloropiridin-3-amina
SMILES NC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloropyridine
Punto de fusión 76°C to 80°C
Punto de ebullición 130°C to 134°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 250 g
Beilstein 109814
Información de solubilidad Soluble in methanol and water. (30g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza ≥98%