Learn More
3-Amino-2-cloropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616862 10 g Frasco de vidrio 10 g
10626862 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10616862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103420100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6298-19-7 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6298-19-7
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00006238
Clave InChI MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
PubChem CID 80528
Nombre IUPAC 2-cloropiridin-3-amina
SMILES NC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloropyridine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 82.0°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(C5H3N)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.