Learn More
3-Amino-2-cloro-propenal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-chloro-propenal |
| CAS | 221615-73-2 |
| Fórmula molecular | C3H4ClNO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Z)-3-Amino-2-chloroacrylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-3(1-5)2-6/h1-2H,5H2/b3-1- |
| SMILES | O=C/C(Cl)=C/N |
| Nombre IUPAC | (Z)-3-amino-2-cloroprop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 105.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.9981 |