Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Código de producto. 15401189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401189 1 g 1 g
15411189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401189 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H64125.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 39745-40-9
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD03095213
Clave InChI SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
PubChem CID 2734415
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Punto de fusión 64°C to 72°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 114030
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solid