Learn More
3-Amino-2-cloro-5-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412379 1 g 1 g
15429276 250 mg 250 miligramos
15422379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72587-18-9 | C6H4ClF3N2 | 196.557 g/mol
It's employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar.’ Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72587-18-9
Fórmula molecular C6H4ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 196.557
Número MDL MFCD07375383
Clave InChI HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-amino-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 12919757
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)piridin-3-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 19757170
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido