Learn More
3-Amino-2-cloro-4-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495807 1 g 1 g
15458275 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33026.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166770-70-3
Fórmula molecular C6H4ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 196.557
Número MDL MFCD09863900
Clave InChI KFMUXCNJJIWKRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 19851909
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometilo)piridin-3-amina
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 56°C to 59°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.56
Porcentaje de pureza 97%