Learn More
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| CAS | 133627-45-9 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2/c1-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(Cl)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-metilpiridin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0298 |