Learn More
3-amino-2-cloro-4-metilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 30051131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051131 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051131 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1146.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
CAS 133627-45-9
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H7 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2/c1-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccnc(Cl)c1N
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilpiridin-3-amina
Peso molecular (g/mol) 142.59
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0298 g/mol