Learn More
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina, 97 %
Código de producto. 11381989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381989 1 g 1 g
11391989 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26058.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133627-45-9
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD00673152
Clave InChI UOBCYTOUXLAABU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-chloro-4-methylpyridine, 2-chloro-3-amino-4-methylpyridine, 3-amino-2-chloro-4-picoline, 2-chloro-3-amino-4-methyl pyridine, 2-chloro-4-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-4-picoline, 2-chloro-4-methyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-4-methyl-3-pyridylamine, 3-amino-2-chloro-4-methyl pyridine
PubChem CID 2756387
Nombre IUPAC 2-chloro-4-methylpyridin-3-amine
SMILES CC1=CC=NC(Cl)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Punto de fusión 64°C to 68°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%