Learn More
3-Amino-2-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359825 25 g 25 g
11339825 1 g 1 g
11349825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19839.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 39856-58-1 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles. pyrrole derivatives ahs been prepared using 3-Amino-2-bromopyridine. Used in P-C coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en una síntesis catalizada por paladio de sistemas de indol que contienen heterociclos de anillo grande y medio fusionados. Los derivados de pirrol se prepararon utilizando 3-amino-2-bromopiridina. Se utiliza en la reacción de acoplamiento P-C.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39856-58-1
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD00234064
Clave InChI HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-3-aminopyridine, 2-bromo-pyridineamine, 3-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-3-pyridinamine, 2-bromo-3-pyridylamine, 2-bromopyridine-3-amine, 3-amino-2-bromo-pyridine, 2-bromo-3-pyridineamine, 2-bromo-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 642816
Nombre IUPAC 2-bromopiridin-3-amina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-bromopyridine
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 25 g
Beilstein 109830
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%