Learn More
3-Amino-2-bromo-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481439 5 g 5 g
15491439 250 mg 250 miligramos
15471439 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64301.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126325-53-9 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el sector de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126325-53-9
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD16606103
Clave InChI ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine
PubChem CID 14418044
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=NC=CC(Br)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 4243986
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido