Learn More
3-Amino-2-bromo-5-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456677 5 g 5 g
15466677 250 mg 250 miligramos
15446677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33811.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884495-03-8
Fórmula molecular C5H4BrFN2
Peso molecular (g/mol) 191.00
Número MDL MFCD05662413
Clave InChI QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
PubChem CID 40427367
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluoropiridin-3-amina
SMILES NC1=CC(F)=CN=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 97%