Learn More
3-Amino-2,6-dicloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424197 25 g 25 g
15404197 1 g 1 g
15414197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31598.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62476-56-6 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62476-56-6
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00023417
Clave InChI MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridin-3-amina
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,6-dichloropyridine
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%