Learn More
3-Amino-2,5-dicloropiridina, 97 %
Código de producto. 15424818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424818 250 mg 250 miligramos
15404818 1 g 1 g
15414818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58570.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78607-32-6
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00204157
Clave InChI OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-3-aminopyridine, 2,5-dichloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridylamine, 2,5-dichloropyridine-3-amine, pubchem5507, acmc-209per, ksc495k8j
PubChem CID 2799999
Nombre IUPAC 2,5-dicloropiridina-3-amina
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,5-dichloropyridine
Punto de fusión 124°C to 129°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.