Learn More
Ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico, TRC
Código de producto. 30324276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324276 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30324276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6052731G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramben
CAS 133-90-4
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Amino-2,5-dichlorobenzoic acid, 2,5-Dichloro-3-aminobenzoic acid, Ambiben, Amiben, Amibin, Amoben, Chloramben, Vegiben
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 206.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9697