Learn More
3-amino-2,4-xilenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2,4-xylenol |
| CAS | 100445-96-3 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-2,4-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |