Learn More
3-amino-2,4-xilenol, TRC
Código de producto. 30331854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331854 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30331854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA632430100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,4-xylenol
CAS 100445-96-3
Fórmula molecular C8 H11 N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)c(C)c1N
Nombre IUPAC 3-amino-2,4-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841