Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-amino-2,4-difluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434736 250 mg 250 miligramos
15424736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59033.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1315692-91-1 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315692-91-1
Fórmula molecular C12H16BF2NO2
Peso molecular (g/mol) 255.072
Número MDL MFCD22419270
Clave InChI MQGLBRAIKSVSIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronicacidpinacolester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl aniline
PubChem CID 99738339
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 75°C to 77°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.07
Porcentaje de pureza 96%