Learn More
Ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30052676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052676 100 mg 100 miligramos
30049184 25 mg 25 miligramos
30458502 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052676 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3337.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H4 I3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
SMILES Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 514.83
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.7376 g/mol