Learn More
Ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico, 99 % (peso en seco), puede contener hasta 1 mol de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid is used to prepare polymeric hydrogel based particles used in vascular embolization. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico se utiliza para preparar partículas a base de hidrogel polimérico utilizadas en la embolización vascular. Puede emplearse en productos agroquímicos y farmacéuticos, así como en colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Proteger de la exposición a la luz. Almacénese en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Punto de fusión | ∼196°C (decomposition) |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso en seco), puede contener hasta 1 mol de agua |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.83 |
| Porcentaje de pureza | 99% |