Learn More
Ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico, 99 % (peso en seco), puede contener hasta 1 mol de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431017 5 g 5 g
11441017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23405.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3119-15-1 | C7H3I3NNaO2 | 536.81 g/mol
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid is used to prepare polymeric hydrogel based particles used in vascular embolization. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico se utiliza para preparar partículas a base de hidrogel polimérico utilizadas en la embolización vascular. Puede emplearse en productos agroquímicos y farmacéuticos, así como en colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Proteger de la exposición a la luz. Almacénese en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3119-15-1
Fórmula molecular C7H3I3NNaO2
Peso molecular (g/mol) 536.81
Número MDL MFCD00007681
Clave InChI CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
PubChem CID 18387
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2,4,6-triyodobenzoico
SMILES [Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Punto de fusión ∼196°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco), puede contener hasta 1 mol de agua
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.83
Porcentaje de pureza 99%