Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Amino-2',3'-dideoxitimidina, 99 %
Código de producto. 15406339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15406339 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64342.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine
CAS 52450-18-7
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C10H15N3O4
Número MDL MFCD00038057
Cantidad 1 g
Sinónimo 3'-amino-3'-deoxythymidine, 3'-amino-2',3'-dideoxythymidine, unii-7w21m0c25b, 3'-deoxy-3'-aminothymidine, 3'-amino-3'-deoxy-d-thymidine, thymidine, 3'-amino-3'-deoxy, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
Clave InChI ADVCGXWUUOVPPB-XLPZGREQSA-N
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol) 241.25
PubChem CID 108074
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo