Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Amino-2',3'-dideoxinosina, 98 %
Código de producto. 15456569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15456569 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64758.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
CAS 1222689-74-8
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C10H13N5O3
Número MDL MFCD10566669
Cantidad 1 g
Sinónimo 3'-amino-2',3'-dideoyinosine, 9-2r,4r,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Clave InChI CHWLAIBBKPETPZ-YUZWJPFSNA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Nombre IUPAC 9-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Peso molecular (g/mol) 251.25
PubChem CID 71744249
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo