Learn More
3'-amino-2',3'-didesoxicitidina, TRC
Código de producto. 30328083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30328083 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA605228100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Amino-2',3'-dideoxycytidine
CAS 84472-90-2
Fórmula molecular C9H14N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3'-Amino-2',3'-dideoxycytidine, NSC 365107
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O3/c10-5-3-8(16-6(5)4-14)13-2-1-7(11)12-9(13)15/h1-2,5-6,8,14H,3-4,10H2,(H2,11,12,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 226.23