Learn More
3-Amino-2,2-dimetilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 324763-51-1 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Amino-2,2-dimethyl-propanamide, 3-Amino-2,2-dimethylpropionamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H2,7,8) |
| SMILES | CC(C)(CN)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-2,2-dimetilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |