Learn More
3-Amino-2,2-dimetil-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398425 1 g 1 g
11308435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10429.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26734-09-8 | C5H13NO | 103.165 g/mol
Reatant in the synthesis of cyclic carbamates, cryptophycin analogues. Neopentanolamine with ammonia and hydrogen yeilds neopentyldiamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de carbamatos cíclicos, análogos de la criptoficina. La neopentanolamina con amoníaco e hidrógeno produce neopentildiamina.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, cloroformo, éter y metanol
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26734-09-8
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.165
Número MDL MFCD00059847
Clave InChI FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
PubChem CID 117326
Nombre IUPAC 3-amino-2,2-dimetilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CN)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Punto de fusión ∼70°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1731900
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane,Chloroforn,Ether and Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 95%