Learn More
3-Amino-2,2,5,5-tetrametil-1-pirrolidiniloxi, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229550 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10156803 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401105000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34272-83-8 | C8H17N2O | 157.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34272-83-8
Fórmula molecular C8H17N2O
Peso molecular (g/mol) 157.24
Número MDL MFCD00046088
Clave InChI USGBLEMQARVRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3s-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-aminium
PubChem CID 558590
Nombre IUPAC 1-hidroxi-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-amina
SMILES CC1(CC(C(N1O)(C)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C
Color Naranja
Punto de ebullición 75.0°C to 80.0°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales higroscópicos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.