Learn More
3-Amino1-H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447127 1 g 1 g
11451768 5 g 5 g
11461768 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14458.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1820-80-0
Fórmula molecular C3H5N3
Peso molecular (g/mol) 83.094
Número MDL MFCD00005236
Clave InChI JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
Nombre IUPAC 1H-pirazol-5-amina
SMILES C1=C(NN=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-pyrazole
Punto de fusión 34°C to 39°C
Punto de ebullición 218°C (122 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 1618
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.09
Porcentaje de pureza ≥97%