Learn More
Ácido 3-amino-1H-pirazol-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420188 5 g 5 g
11430188 0.25 g 0.25 g
11410188 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11420188 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23751.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 41680-34-6 | Molecular Formula: C4H5N3O2 | Molecular Weight: 127.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41680-34-6
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.103
Número MDL MFCD00005239
Clave InChI KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino-4-carboxypyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-4-pyrazole carboxylic acid, 5-aminopyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 96774
Nombre IUPAC ácido 5-amino-1H-pirazol-4-carboxílico
SMILES C1=NNC(=C1C(=O)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∼125°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 95%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.