Learn More
Hemisulfato de 3-amino-1H-pirazol-4-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392546 1 g 1 g
11302556 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06521.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27511-79-1
Fórmula molecular C8H14N8O6S
Peso molecular (g/mol) 350.31
Número MDL MFCD00013093
Clave InChI UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate, 5-aminopyrazole-4-carboxamide hemisulphate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 3-amino-, sulfate 2:1, 3-amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt, 3-aminopyrazole-4-carboxamide hemisulfate, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide; sulfuric acid, bis 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide ; sulfuric acid, bis 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxamide ; sulfuric acid, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate
PubChem CID 2723907
Nombre IUPAC 5-amino-1H-pirazol-4-carboxamida; ácido sulfúrico
SMILES C1=NNC(=C1C(=O)N)N.C1=NNC(=C1C(=O)N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate
Punto de fusión ∽232°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3767200
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza 97%