Learn More
3-Amino-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492407 25 g 25 g
11472407 1 g 1 g
11482407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14266.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16617-46-2
Fórmula molecular C4H4N4
Peso molecular (g/mol) 108.104
Número MDL MFCD00005237
Clave InChI FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
PubChem CID 85515
Nombre IUPAC 5-amino-1H-pirazol-4-carbonitrilo
SMILES C1=NNC(=C1C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto de fusión 173°C to 176°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2647
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.