Learn More
3-Amino-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11482407 5 g 5 g
11472407 1 g 1 g
11492407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11482407 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14266.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16617-46-2
Fórmula molecular C4H4N4
Peso molecular (g/mol) 108.104
Número MDL MFCD00005237
Clave InChI FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
PubChem CID 85515
Nombre IUPAC 5-amino-1H-pirazol-4-carbonitrilo
SMILES C1=NNC(=C1C#N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto de fusión 173°C to 176°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2647
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 98%