Learn More
3-Amino-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446247 10 g 10 g
15436247 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33435.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-05-5
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD00182045
Clave InChI YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
PubChem CID 13399
Nombre IUPAC 1H-indazol-3-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-indazole
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%