Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432667 250 g 250 g
11422667 50 g 50 g
11412667 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14871.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-1,2,4-triazol es un inhibidor de la función mitocondrial y de cloroplasto. El 3-amino-1,2,4-triazol de grado comercial (que generalmente contiene impurezas anti-inhibitorias de catalasa) se utiliza como un defoliante de algodón.
Solubilidad
Es soluble en agua, metanol, etanol y cloroformo, y escasamente soluble en acetato de etilo. Es insoluble en éter y acetona.
Notas
Almacenar desecado a -20 °C. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, hierro y sales de hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-82-5
Fórmula molecular C2H4N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00005230,MFCD00053362
Clave InChI KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-amina
SMILES NC1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1, 2, 4-triazole
Punto de fusión 147°C to 153°C
Densidad 1.138
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 107687
Índice Merck 14,489
Información de solubilidad It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-1,2,4-triazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amitrole