Learn More
3-Amino1- H-1,2,4-triazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10456383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10456383 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10702681 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10456383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264570100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-82-5
Fórmula molecular C2H4N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00005230,MFCD00053362
Clave InChI KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-amina
SMILES NC1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 156°C
Color Blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 26, 137
Índice Merck 15, 485
Información de solubilidad Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: 520g/L (50°C),sparingly soluble in chloroform,dichloromethane,and acetonitrile,slightly soluble in ethylacetate,pract.insol. in diethylether,hydrocarbons,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o escamas