Learn More
Hidrato de ácido 3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10370784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10370784 100 g Frasco de vidrio 100 g
10411471 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10370784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1266615-63-7 , 3641-13-2
Fórmula molecular C3H4N4O2
Peso molecular (g/mol) 128.09
Número MDL MFCD00010620 MFCD00179325 MFCD00225624
Clave InChI MVRGLMCHDCMPKD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-carboxílico
SMILES NC1=NNC(=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 178.0°C to 183.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Sinónimo 5-Amino-2H-1, 2, 4-triazole-3-carboxylic acid hydrate
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: insoluble in dil. acid- soluble in aq. alkalis
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación