Learn More
3-Amino-1-propanol, TRC
Código de producto. 30007541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007541 10 g 10 g
17992605 1 g 1 g
17930905 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62813010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-87-6
Fórmula molecular C3 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 75.11
Sinónimo 3-Amino-1-propanol, 1,3-Propanolamine, 1-Amino-3-hydroxypropane, 1-Amino-3-propanol, 3-Aminopropanol, 3-Aminopropyl alcohol, 3-Hydroxy-1-aminopropane, 3-Hydroxy-1-propylamine, 3-Hydroxypropan-1-amine, 3-Hydroxypropylamine, 3-Propanolamine, N-(3-Hydroxypropyl)amine, NSC 7766, Propanolamine, β-Alaninol, γ-Aminopropanol, γ-Hydroxy-1-propylamine
Nombre IUPAC 3-aminopropan-1-ol
SMILES NCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-propanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0684
Porcentaje de pureza >95%