Learn More
3-amino-1-propanol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-propanol-d6 |
| CAS | 59720-07-9 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H3 N O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Propan-1,1,2,2,3,3-d6-ol, 3-amino- (9CI), 1-Hydroxy-3-aminopropane-1,1,2,2,3,3-d6, 3-Amino-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d6, 3-Aminopropanol-d6, 3-Aminopropanol-D6, 3-Aminopropyl-d6 alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 81.1466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.1061 |