Learn More
3-amino-1-propanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-propanol-d4 |
| CAS | 173547-44-9 |
| Fórmula molecular | C3H5D4NO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propanolamine-d4, 1-Amino-3-hydroxypropane-d4, 3-Propanolamine-d4, β-Alaninol-d4, 3-Hydroxy-1-propylamine-d4, Propanolamine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | OCC([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 79.13 |