Learn More
3-Amino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-amino-1-propanol se utiliza en la producción de emulsionantes aniónicos, emulsiones de polietileno no iónico. Sus sales, como el clorhidrato, nitrato, sulfato y fosfato, se utilizan para la acción de curado equilibrado con resinas textiles seleccionadas. Se utiliza como material de partida en la preparación de antibióticos betalactámicos, así como humectantes para alimentos y cosméticos. Actúa como inhibidor de corrosión y se aplica en el tratamiento de aguas, el tratamiento de metales y la absorción de gases de dióxido de carbono.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-propanol |
| Punto de fusión | 11°C |
| Densidad | 0.983 |
| Punto de ebullición | 184°C to 187°C |
| Temperatura de inflamación | 101°C (214°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.461 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 741855 |
| Show More |