Learn More
Ácido 3-amino-1-propanosulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774781 1 g Frasco de vidrio 1 g
10085853 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104430010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3687-18-1
Fórmula molecular C3H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 139.17
Número MDL MFCD00008225
Clave InChI SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
Nombre IUPAC ácido 3-aminopropano-1-sulfónico
SMILES NCCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-propanesulfonic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >270°C
Color Azul a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)3SO3H
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9728
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino