Learn More
3-Amino-1-fenil-2-pirazolin-5-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one |
| Punto de fusión | ∼213°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 153681 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |