Learn More
Acetato de 3-amino-1-metil-5H-pirido[4,3-b]indol, TRC
Código de producto. 30313171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30313171 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30313171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61800110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate
CAS 72254-58-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H11 N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3/c1-7-12-8-4-2-3-5-9(8)15-10(12)6-11(13)14-7/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14)
SMILES Cc1nc(N)cc2[nH]c3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1-metil-5H-pirido[4,3-b]indol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 197.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0953
Porcentaje de pureza >95