Learn More
Acetato de 3-amino-1-metil-5H-pirido[4,3-b]indol-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole-13C2,15N Acetate |
| CAS | 1216852-93-5 |
| Fórmula molecular | C1213C2H15N215NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-3-amine-13C2,15N Acetate, TRP-P-2-13C2,15N Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3.C2H4O2/c1-7-12-8-4-2-3-5-9(8)15-10(12)6-11(13)14-7;1-2(3)4/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14);1H3,(H,3,4)/i6+1,11+1,13+1; |
| SMILES | CC1=N[13C]([15NH2])=[13CH]C2=C1C3=C(N2)C=CC=C3.CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido acético;1-metil-5H-(5,6-13C2)piridino[4,3-b]indol-3-(15N)amina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.27 |