Learn More
3-Amino-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484007 1 g 1 g
15494007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30935.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1904-31-0 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1904-31-0
Fórmula molecular C4H7N3
Peso molecular (g/mol) 97.121
Número MDL MFCD00466340
Clave InChI MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
Nombre IUPAC 1-metilpirazol-3-amina
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Punto de ebullición 90°C to 92°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%