Learn More
3-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366614 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10699213 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366614 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07854CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 886851-66-7
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.13
Número MDL MFCD00460466
Clave InChI UGWUYEXHMDPAMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-amino-1-methyl, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525942
Nombre IUPAC 3-amino-1-metilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C=C(C=O)C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%