Learn More
3-Amino-1-bromoisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15109333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15109333 1 g 1 g
15119333 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15109333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13130-79-5 | C9H7BrN2 | 223.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13130-79-5
Fórmula molecular C9H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 223.07
Clave InChI PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
Nombre IUPAC 1-bromoisoquinolin-3-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-bromoisoquinoline
Punto de fusión 144°C to 146°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromoisoquinolin-3-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.