Learn More
3-Amino-1-bromoisoquinolina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385349 5 g 5 g
11375349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50368.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13130-79-5 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
3-Amino-1-bromoisoquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-amino-1-bromoisoquinolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13130-79-5
Fórmula molecular C9H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 223.073
Número MDL MFCD00102193
Clave InChI PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
Nombre IUPAC 1-bromoisoquinolin-3-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-bromoisoquinoline
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza ≥97%