Learn More
3-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499577 5 g 5 g
15489577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52816.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 184637-48-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184637-48-7
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD01861219
Clave InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545809
Nombre IUPAC terc-butilo 3-aminopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-Boc-piperidine
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%