Learn More
3-Amino-1-adamantanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411209 25 g 25 g
15401209 5 g 5 g
15421209 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64137.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.252 g/mol
It is employed in the synthesis of inhibitors with antihyperglycemic properties. vil- dagliptin is synthesised from 3-Amino-1-adamantanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de inhibidores con propiedades antihiperglucémicas. La vil- dagliptina se sintetiza a partir de 3-amino-1-adamantanol.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-82-9
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.252
Número MDL MFCD01821204
Clave InChI DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
Nombre IUPAC 3-aminoadamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-adamantanol
Punto de fusión 265°C (literature)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2802127
Información de solubilidad Soluble in organic solvents,insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido